주요 문서
MAT047027256
Matrix Scientific
3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoroacetone hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
198.96
MDL number:
bp
103
Iupac Name
3,3-dichloro-1,1,1-trifluoroacetone hydrate
Inchi Code
1S/C3HCl2F3O.H2O/c4-2(5)1(9)3(6,7)8;/h2H;1H2
InChI key
MLEKWOQVHQYTNH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/008910.html
Boiling point
103
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/008910.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)