주요 문서
MAT047026878
Matrix Scientific
4-[(Thiophen-2-ylmethyl)-amino]-phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
205.28
MDL number:
mp
105
Iupac Name
4-[(2-thienylmethyl)amino]phenol
Inchi Code
1S/C11H11NOS/c13-10-5-3-9(4-6-10)12-8-11-2-1-7-14-11/h1-7,12-13H,8H2
InChI key
RCGVPMFFTDNWMF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/008546.html
Melting Point
105
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/008546.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)