주요 문서
MAT047026116
Matrix Scientific
4-Hydroxy-1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-2-pyrrolidinecarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
285.32
MDL number:
Iupac Name
4-hydroxy-1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]proline
Inchi Code
1S/C12H15NO5S/c1-8-2-4-10(5-3-8)19(17,18)13-7-9(14)6-11(13)12(15)16/h2-5,9,11,14H,6-7H2,1H3,(H,15,16)
InChI key
UAFPTDLCLKLJKA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/007895.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/007895.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)