주요 문서
MAT047026013
Matrix Scientific
2-[(5-Methyl-furan-2-carbonyl)-amino]-4-methylsulfanylbutyric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
257.31
MDL number:
Iupac Name
methyl-N-(5-methyl-2-furoyl)homocysteine
Inchi Code
1S/C11H15NO4S/c1-7-3-4-9(16-7)10(13)12-8(11(14)15)5-6-17-2/h3-4,8H,5-6H2,1-2H3,(H,12,13)(H,14,15)
InChI key
HOVMFGCJNPRZGK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/007802.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/007802.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)