주요 문서
MAT047025981
Matrix Scientific
3-[2-(2H-[1,2,4]Triazol-3-ylsulfanyl)acetylamino]-benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
278.29
MDL number:
Iupac Name
3-{[(1H-1,2,4-triazol-5-ylsulfanyl)acetyl]amino}benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H10N4O3S/c16-9(5-19-11-12-6-13-15-11)14-8-3-1-2-7(4-8)10(17)18/h1-4,6H,5H2,(H,14,16)(H,17,18)(H,12,13,15)
InChI key
LTTDKECTAGLZSO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/007774.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/007774.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)