주요 문서
MAT047025703
Matrix Scientific
2,5-Difluorobenzhydrazide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
172.13
MDL number:
Iupac Name
2,5-difluorobenzohydrazide
Inchi Code
1S/C7H6F2N2O/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(12)11-10/h1-3H,10H2,(H,11,12)
InChI key
WNRRZAITMSBJFW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/007016.html
MSDS
https://www.matrixscientific.com/007016.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)