주요 문서
MAT047025246
Matrix Scientific
2-(N-Methyl-N-butylamino)ethylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
130.23
MDL number:
bp
150
Iupac Name
N~1~-butyl-N~1~-methyl-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C7H18N2/c1-3-4-6-9(2)7-5-8/h3-8H2,1-2H3
InChI key
BCHCXIHUKWIMHC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/007227.html
Boiling point
150
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/007227.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)