주요 문서
MAT047025045
Matrix Scientific
2-(4-Chloro-2-nitrophenyl)malondialdehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
227.6
MDL number:
mp
140-143
Iupac Name
2-(4-chloro-2-nitrophenyl)malonaldehyde
Inchi Code
1S/C9H6ClNO4/c10-7-1-2-8(6(4-12)5-13)9(3-7)11(14)15/h1-6H
InChI key
NYLPVNGQGLWFEA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/006863.html
Melting Point
140-143
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/006863.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)