주요 문서
MAT047024457
Matrix Scientific
Pentafluoropropionamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
163.05
MDL number:
mp
95-96
Iupac Name
2,2,3,3,3-pentafluoropropanamide
Inchi Code
1S/C3H2F5NO/c4-2(5,1(9)10)3(6,7)8/h(H2,9,10)
InChI key
KQTOYEUYHXUEDB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/006128.html
Melting Point
95-96
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/006128.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)