주요 문서
MAT047021924
Matrix Scientific
2-(2,4-Dichlorophenoxy)ethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
207.06
MDL number:
bp
121-128/1 Torr
mp
55-8
Iupac Name
2-(2,4-dichlorophenoxy)ethanol
Inchi Code
1S/C8H8Cl2O2/c9-6-1-2-8(7(10)5-6)12-4-3-11/h1-2,5,11H,3-4H2
InChI key
PCCMNBRZMKANQD-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/003099.html
Boiling point
121-128/1 Torr
Melting Point
55-8
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/003099.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)