주요 문서
MAT047021174
Matrix Scientific
1,2,4-Trichloro-1,1,2-trifluorobutane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
215.43
MDL number:
bp
134-136
Iupac Name
1,2,4-trichloro-1,1,2-trifluorobutane
Inchi Code
1S/C4H4Cl3F3/c5-2-1-3(6,8)4(7,9)10/h1-2H2
InChI key
UTSMKNWCCZMNHL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/003080.html
Boiling point
134-136
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/003080.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)