주요 문서
MANH97ECEF02
Manchester Organics
6-bromohexyl(trimethyl)ammonium;bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
303.08
MDL number:
Iupac Name
6-bromo-N,N,N-trimethyl-1-hexanaminium bromide
Inchi Code
1S/C9H21BrN.BrH/c1-11(2,3)9-7-5-4-6-8-10;/h4-9H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
KNKBZYUINRTEOG-UHFFFAOYSA-M
Purity
96%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/N67150
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)