주요 문서
MANH042F5A96
Manchester Organics
4-Ethynyl-1H-pyrazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
92.1
MDL number:
Iupac Name
4-ethynyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C5H4N2/c1-2-5-3-6-7-4-5/h1,3-4H,(H,6,7)
InChI key
UXZQDYUBSQMFIE-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/Z58351
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)