주요 문서
MAN517333465
Manchester Organics
3-Oxa-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-7-one hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
177.63
MDL number:
Iupac Name
3-oxa-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-7-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11NO2.ClH/c9-7-1-5-3-10-4-6(2-7)8-5;/h5-6,8H,1-4H2;1H
InChI key
WEAFOEKQEGQXCG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/V54230
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)