주요 문서
MAN517332152
Manchester Organics
N-(Azetidin-3-yl)-N-methyl-acetamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
164.63
MDL number:
Iupac Name
N-(3-azetidinyl)-N-methylacetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12N2O.ClH/c1-5(9)8(2)6-3-7-4-6;/h6-7H,3-4H2,1-2H3;1H
InChI key
CLRZDNKDFGOBEF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/N52936
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)