주요 문서
MAN458950733
Manchester Organics
1-Bromo-2-fluoro-4,5-dimethylbenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
203.05
MDL number:
Iupac Name
1-bromo-2-fluoro-4,5-dimethylbenzene
Inchi Code
1S/C8H8BrF/c1-5-3-7(9)8(10)4-6(5)2/h3-4H,1-2H3
InChI key
QAQMEWQVHCIKMW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/Z50393
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)