주요 문서
MAN458950416
Manchester Organics
(1R,2S)-2-Fluorocyclopropylamine tosylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
247.29
MDL number:
Iupac Name
(1R,2S)-2-fluorocyclopropanamine 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C7H8O3S.C3H6FN/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;4-2-1-3(2)5/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);2-3H,1,5H2/t;2-,3+/m.0/s1
InChI key
XUWZMHVPMZXIRU-LMLSDSMGSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/T45396
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)