주요 문서
MAN412119618
Manchester Organics
3-[(2-Fluorophenyl)methyl]azetidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.67
MDL number:
Iupac Name
3-(2-fluorobenzyl)azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12FN.ClH/c11-10-4-2-1-3-9(10)5-8-6-12-7-8;/h1-4,8,12H,5-7H2;1H
InChI key
WQRRQWLNQDEZPO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/A41815
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)