주요 문서
MAN412119450
Manchester Organics
(2-Amino-5-bromo-phenyl)-(2-pyridyl)methanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
277.12
MDL number:
Iupac Name
(2-amino-5-bromophenyl)(2-pyridinyl)methanone
Inchi Code
1S/C12H9BrN2O/c13-8-4-5-10(14)9(7-8)12(16)11-3-1-2-6-15-11/h1-7H,14H2
InChI key
KHVZPFKJBLTYCC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/L41572
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)