주요 문서
MAN412118948
Manchester Organics
Ethyl 3,3-bis(diethoxyphosphoryl)propanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
374.31
MDL number:
Iupac Name
ethyl 3,3-bis(diethoxyphosphoryl)propanoate
Inchi Code
1S/C13H28O8P2/c1-6-17-12(14)11-13(22(15,18-7-2)19-8-3)23(16,20-9-4)21-10-5/h13H,6-11H2,1-5H3
InChI key
ZTCYNURFGOPDSN-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/B41034
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)