주요 문서
MAN412118847
Manchester Organics
Propyl methanesulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
138.19
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
propyl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C4H10O3S/c1-3-4-7-8(2,5)6/h3-4H2,1-2H3
InChI key
DKORSYDQYFVQNS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/S40933
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)