주요 문서
MAN412118093
Manchester Organics
1-Cyclohexyl-2,2,2-trifluoroethanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
181.2
MDL number:
Iupac Name
1-cyclohexyl-2,2,2-trifluoroethanamine
Inchi Code
1S/C8H14F3N/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5,12H2
InChI key
HTJYTQSIEXSPGU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/K40214
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)