주요 문서
MAN372906327
Manchester Organics
Ethyl 2-isocyanatopropionate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
143.14
MDL number:
Iupac Name
ethyl 2-isocyanatopropanoate
Inchi Code
1S/C6H9NO3/c1-3-10-6(9)5(2)7-4-8/h5H,3H2,1-2H3
InChI key
PFIQRPNWLUAMOF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/Y26849
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)