주요 문서
MAN372906280
Manchester Organics
1H,6H-Perfluorohexane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
302.06
MDL number:
Iupac Name
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluorohexane
Inchi Code
1S/C6H2F12/c7-1(8)3(11,12)5(15,16)6(17,18)4(13,14)2(9)10/h1-2H
InChI key
UYDBQWIWVMBDME-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/B27184
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)