주요 문서
MAN372905805
Manchester Organics
Methyl pentafluoropropionylacetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
220.1
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
methyl 4,4,5,5,5-pentafluoro-3-oxopentanoate
Inchi Code
1S/C6H5F5O3/c1-14-4(13)2-3(12)5(7,8)6(9,10)11/h2H2,1H3
InChI key
FGGMNRZYEBHEIR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/T26938
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)