주요 문서
MAN326369078
Manchester Organics
3-Bromo-5-chloro-benzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
219.46
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-5-chlorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H4BrClO/c8-6-1-5(4-10)2-7(9)3-6/h1-4H
InChI key
JGMGDYUVFBBCEQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/L23501
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)