주요 문서
MAN238931829
Manchester Organics
7-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
148.21
MDL number:
Iupac Name
7-methyl-1,2,3,4-tetrahydro[1,8]naphthyridine
Inchi Code
1S/C9H12N2/c1-7-4-5-8-3-2-6-10-9(8)11-7/h4-5H,2-3,6H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
HBWCJMBLUCNJIS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/X10990
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)