주요 문서
MAN238930880
Manchester Organics
2-(Trifluoromethoxy)terephthalic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
250.13
MDL number:
Iupac Name
2-(trifluoromethoxy)terephthalic acid
Inchi Code
1S/C9H5F3O5/c10-9(11,12)17-6-3-4(7(13)14)1-2-5(6)8(15)16/h1-3H,(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
VVTIYBRREAGBBA-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/P20593
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)