주요 문서
MAN238929565
Manchester Organics
2-Bromo-3,5,6-trifluoropyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
211.97
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-3,5,6-trifluoropyridine
Inchi Code
1S/C5HBrF3N/c6-4-2(7)1-3(8)5(9)10-4/h1H
InChI key
GTOTXPOTRNIDLC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/N19456
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)