주요 문서
MAN182108531
Manchester Organics
2-Acetamido-6-methylpyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
150.18
MDL number:
Iupac Name
N-(6-methyl-2-pyridinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H10N2O/c1-6-4-3-5-8(9-6)10-7(2)11/h3-5H,1-2H3,(H,9,10,11)
InChI key
UEXYAZLLFZIXHN-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/R18203
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)