주요 문서
MAN182106679
Manchester Organics
4-Methoxyphenylglyoxal hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
182.18
MDL number:
Iupac Name
(4-methoxyphenyl)(oxo)acetaldehyde hydrate
Inchi Code
1S/C9H8O3.H2O/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)9(11)6-10;/h2-6H,1H3;1H2
InChI key
VPGRGFXPHBTWAZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/R10416
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)