주요 문서
MAN182106654
Manchester Organics
Ethyl 3-(trifluoromethyl)crotonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
182.14
MDL number:
Iupac Name
ethyl (2E)-4,4,4-trifluoro-3-methyl-2-butenoate
Inchi Code
1S/C7H9F3O2/c1-3-12-6(11)4-5(2)7(8,9)10/h4H,3H2,1-2H3/b5-4+
InChI key
OSZLARYVWBUKTG-SNAWJCMRSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/W10043
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)