주요 문서
MAN182106176
Manchester Organics
5-Naphthalen-1-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
238.25
MDL number:
Iupac Name
5-(1-naphthyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H10N2O2/c17-14(18)13-8-12(15-16-13)11-7-3-5-9-4-1-2-6-10(9)11/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18)
InChI key
SVTCQQLUAZIZIW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/E16324
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)