주요 문서
MAN182106082
Manchester Organics
2,6-Diamino-8-purinol hemisulfate monohydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
448.38
MDL number:
Iupac Name
sulfuric acid compound with 2,6-diamino-7H-purin-8-ol (1:2) hydrate
Inchi Code
1S/2C5H6N6O.H2O4S.H2O/c2*6-2-1-3(10-4(7)9-2)11-5(12)8-1;1-5(2,3)4;/h2*(H6,6,7,8,9,10,11,12);(H2,1,2,3,4);1H2
InChI key
RYLHSHJARAETPO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/L17370
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)