주요 문서
LIFH98DE338D
Life Chemicals Inc.
3-methoxy-3-(trifluoromethyl)pyrrolidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
205.61
MDL number:
Iupac Name
3-methoxy-3-(trifluoromethyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10F3NO.ClH/c1-11-5(6(7,8)9)2-3-10-4-5;/h10H,2-4H2,1H3;1H
InChI key
RVDAWVAMCGEYDM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)