주요 문서
LIFH98CA7F3D
Life Chemicals Inc.
3-(3,3,3-trifluoropropoxy)benzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
218.18
MDL number:
Iupac Name
3-(3,3,3-trifluoropropoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H9F3O2/c11-10(12,13)4-5-15-9-3-1-2-8(6-9)7-14/h1-3,6-7H,4-5H2
InChI key
BGVVKEHXDLBHMD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)