주요 문서
LIFH988804F5
Life Chemicals Inc.
3-(2,2-difluoroethyl)pyrrolidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
171.62
MDL number:
Iupac Name
3-(2,2-difluoroethyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11F2N.ClH/c7-6(8)3-5-1-2-9-4-5;/h5-6,9H,1-4H2;1H
InChI key
XWHBRSJOWFYLEX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)