주요 문서
LIFH95ECD3F5
Life Chemicals Inc.
3-chloro-5-sulfanylbenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
188.63
MDL number:
Iupac Name
3-chloro-5-mercaptobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H5ClO2S/c8-5-1-4(7(9)10)2-6(11)3-5/h1-3,11H,(H,9,10)
InChI key
CJQLUVQZOYJZQX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)