주요 문서
LIFH89538892
Life Chemicals Inc.
methyl 3-amino-5-cyclopropylbenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.23
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-amino-5-cyclopropylbenzoate
Inchi Code
1S/C11H13NO2/c1-14-11(13)9-4-8(7-2-3-7)5-10(12)6-9/h4-7H,2-3,12H2,1H3
InChI key
DBJZXPKEWPSHFC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)