주요 문서
LIFH446660C2
Life Chemicals Inc.
BIS(3-TRIFLUOROMETHYLPHENYL) DISULFIDE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
354.34
MDL number:
Iupac Name
1,2-bis(3-(trifluoromethyl)phenyl)disulfane
Inchi Code
1S/C14H8F6S2/c15-13(16,17)9-3-1-5-11(7-9)21-22-12-6-2-4-10(8-12)14(18,19)20/h1-8H
InChI key
SRAFZYUBUWGSRH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)