주요 문서
LIFH3031A5DD
Life Chemicals Inc.
1,6-dioxaspiro[2.5]octane-2-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
139.15
MDL number:
Iupac Name
1,6-dioxaspiro[2.5]octane-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c8-5-6-7(10-6)1-3-9-4-2-7/h6H,1-4H2
InChI key
IPHRJNDSVHURSO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)