주요 문서
LIFH11E4EF47
Life Chemicals Inc.
6-bromo-2-fluoro-3-iodobenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
328.91
MDL number:
Iupac Name
6-bromo-2-fluoro-3-iodobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H3BrFIO/c8-5-1-2-6(10)7(9)4(5)3-11/h1-3H
InChI key
KOKYNRPQQJADHY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)