주요 문서
LIFH11E4EF3D
Life Chemicals Inc.
7-oxaspiro[3.5]nonan-2-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
177.67
MDL number:
Iupac Name
7-oxaspiro[3.5]nonan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c9-7-5-8(6-7)1-3-10-4-2-8;/h7H,1-6,9H2;1H
InChI key
UBTXGHQPBUVCGL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)