주요 문서
LIFH03B69E1A
Life Chemicals Inc.
1-(5-fluoropyrimidin-2-yl)azetidine-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
197.17
MDL number:
Iupac Name
1-(5-fluoro-2-pyrimidinyl)-3-azetidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H8FN3O2/c9-6-1-10-8(11-2-6)12-3-5(4-12)7(13)14/h1-2,5H,3-4H2,(H,13,14)
InChI key
CWWQJGFDOQLIQC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)