주요 문서
LIFH03B69DDC
Life Chemicals Inc.
2-chloro-4-(piperidin-1-yl)pyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
197.67
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-4-(1-piperidinyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C9H12ClN3/c10-9-11-5-4-8(12-9)13-6-2-1-3-7-13/h4-5H,1-3,6-7H2
InChI key
KYWPHKLNTWDUPZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)