주요 문서
LIFH03B69CD0
Life Chemicals Inc.
2-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-7-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
168.26
MDL number:
Iupac Name
2-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-7-ylamine
Inchi Code
1S/C8H12N2S/c1-5-10-7-4-2-3-6(9)8(7)11-5/h6H,2-4,9H2,1H3
InChI key
SDXVLTANPSZQGZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)