주요 문서
LIF948329798
Life Chemicals Inc.
N-ethyl-5-fluoro-2-methylaniline hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
189.66
MDL number:
Iupac Name
N-ethyl-5-fluoro-2-methylaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12FN.ClH/c1-3-11-9-6-8(10)5-4-7(9)2;/h4-6,11H,3H2,1-2H3;1H
InChI key
OGIWOHBAYGFUCH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)