주요 문서
LIF945291340
Life Chemicals Inc.
1-amino-3-methylbutan-2-one hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
137.61
MDL number:
Iupac Name
1-amino-3-methyl-2-butanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO.ClH/c1-4(2)5(7)3-6;/h4H,3,6H2,1-2H3;1H
InChI key
INSIHEPGWOLTHR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)