주요 문서
LIF509445229
Life Chemicals Inc.
1-(1H-indol-3-yl)propan-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
173.21
MDL number:
Iupac Name
1-(1H-indol-3-yl)acetone
Inchi Code
1S/C11H11NO/c1-8(13)6-9-7-12-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7,12H,6H2,1H3
InChI key
LDVHYJKRIKBISQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)