주요 문서
LIF509444861
Life Chemicals Inc.
2-aminopyridine-3,5-dicarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
182.14
MDL number:
Iupac Name
2-amino-3,5-pyridinedicarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H6N2O4/c8-5-4(7(12)13)1-3(2-9-5)6(10)11/h1-2H,(H2,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
IVLPFCOWTKBYGG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)